3-Buten-1-amine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L20157.03 L20157.06
L20157.03EA 113 EUR
L20157.03 L20157.06
3-Buten-1-amine 97%
3-Buten-1-amine
Purity: 97% CAS No.: 2524-49-4 Molecular Formula: C4H9N Formula Weight: 71.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-77° Beilstein Reference: 1735803 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD03425859
Formule: C₄H₉N
Kookpunt: 74…77 °C
Dichtheid: 0,777
Vlampunt: –5 °C (23 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425859
CAS nummer: 2524-49-4
ADR: 3,II