5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31860.06
H31860.14
H31860.06EA
77.2
EUR
H31860.06
H31860.14
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 7035-09-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD00033854
Formule:
C₈H₇ClO₂ Smeltpunt: 75…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00033854 CAS nummer: 7035-09-8 |