1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20096.06 B20096.14
B20096.06EA 42.9 EUR
B20096.06 B20096.14
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥97%
1,4-Dioxane-2,5-dione
Purity: 97% CAS No.: 502-97-6 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 81-83° MDL No.: MFCD00081108
Formule: C₄H₄O₄
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081108
CAS nummer: 502-97-6
EINECS: 207-954-9