2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
A17320.14
A17320.06
A17320.14EA
204
EUR
A17320.14
A17320.06
2-Nitrophenyl octyl ether ≥98%
2-Nitrophenyl octyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 37682-29-4
Molecular Formula: C14H21NO3
Formula Weight: 251.32
Flash Point:
Formule:
C₁₄H₂₁NO₃ Kookpunt: 163…165 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,04 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014693 CAS nummer: 37682-29-4 EINECS: 253-623-7 |