2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H53359.03
H53359.06
H53359.03EA
61.8
EUR
H53359.03
H53359.06
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 89694-46-2
Molecular Formula: C7H8BClO3
Formula Weight: 186.40
Melting Point: 106-110°
MDL No.: MFCD06659858
Formule:
C₇H₈BClO₃ Smeltpunt: 106…110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06659858 CAS nummer: 89694-46-2 |