4-Isopropylphenylacetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L10715.03
L10715.06
L10715.03EA
33
EUR
L10715.03
L10715.06
4-Isopropylphenylacetonitrile ≥98%
4-Isopropylphenylacetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 4395-87-3
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 150°/25mm
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00040892
Formule:
C₁₁H₁₃N Kookpunt: 150 °C (25 mmHg) Dichtheid: 0,960 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040892 CAS nummer: 4395-87-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |