2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
L13611.06
L13611.14
L13611.06EA
50.7
EUR
L13611.06
L13611.14
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 96%
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Purity: 96%
CAS No.: 5406-86-0
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.28
Refractive Index: 1.5209
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2246595
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00236023
Formule:
C₁₂H₁₈O Kookpunt: 141…143 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 31…35 °C Dichtheid: 0,975 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236023 CAS nummer: 5406-86-0 EINECS: 410-020-5 ADR: 9,III |