3-Bromobenzo[b]thiophene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32948.09
H32948.18
H32948.09EA
78.7
EUR
H32948.09
H32948.18
3-Bromobenzo[b]thiophene 95%
3-Bromobenzo[b]thiophene
Purity: 95%
CAS No.: 7342-82-7
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Refractive Index: 1.6680
Boiling Point: 72-74°/0.27mm
MDL No.: MFCD00023009
Formule:
C₈H₅BrS Kookpunt: 72…74 °C (0,27 mmHg) Dichtheid: 1,629 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00023009 CAS nummer: 7342-82-7 |