2-Imidazolidinone hemihydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Imidazolidone hemihydrate
A17666.0B A17666.30
A17666.0BEA 70.5 EUR
A17666.0B A17666.30
2-Imidazolidinone hemihydrate ≥98%
2-Imidazolidinone hemihydrate
Purity: 98+% CAS No.: 121325-67-5 Molecular Formula: C3H6N2O.0.5H2O Formula Weight: 95.10 (86.09anhy) Melting Point: 55° MDL No.: MFCD02662355
Formule: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
Smeltpunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662355
CAS nummer: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4