Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-(diethoxyphosphoryl)propanoate
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
L10190.09EA 62.4 EUR
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-3-phosphonopropionate
Purity: 98% CAS No.: 3699-67-0 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 127-129°/2mm Beilstein Reference: 1790966 MDL No.: MFCD00015167
Formule: C₉H₁₉O₅P
MW: 238.22 g/mol
Kookpunt: 127…129 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1.094
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015167
CAS nummer: 3699-67-0