Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10488.09
L10488.04
L10488.09EA
117
EUR
L10488.09
L10488.04
Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-4-phosphonobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 2327-69-7
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 117-119°/0.4mm
MDL No.: MFCD00015168
Formule:
C₁₀H₂₁O₅P Kookpunt: 117…119 °C (0,4 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015168 CAS nummer: 2327-69-7 |