1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H50563.03
H50563.06
H50563.03EA
110
EUR
H50563.03
H50563.06
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone ≥98%
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Purity: 98%
CAS No.: 7661-32-7
Molecular Formula: C10H10BrNO
Formula Weight: 240.10
Boiling Point: 98-101°
MDL No.: MFCD00138502
Formule:
C₁₀H₁₀BrNO Kookpunt: 98…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00138502 CAS nummer: 7661-32-7 |