5-Bromoindoline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16992.03
L16992.06
L16992.03EA
44.6
EUR
L16992.03
L16992.06
5-Bromoindoline ≥98%
5-Bromoindoline
Purity: 98+%
CAS No.: 22190-33-6
Molecular Formula: C8H8BrN
Formula Weight: 198.06
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 114-115°/5mm
MDL No.: MFCD00027410
Formule:
C₈H₈BrN Kookpunt: 114…115 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 36…40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027410 CAS nummer: 22190-33-6 |