5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16993.03
L16993.06
L16993.03EA
47.2
EUR
L16993.03
L16993.06
5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
5-Bromo-7-nitroindoline
Purity: 98%
CAS No.: 80166-90-1
Molecular Formula: C8H7BrN2O2
Formula Weight: 243.06
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 1373199
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005708
Formule:
C₈H₇BrN₂O₂ Smeltpunt: 128…133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005708 CAS nummer: 80166-90-1 EINECS: 279-411-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |