Pyrrole-3-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid
H55383.MD H55383.03 H55383.06
H55383.MDEA 42.1 EUR
H55383.MD H55383.03 H55383.06
Pyrrole-3-carboxylic acid ≥98%
Pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 931-03-3 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Beilstein Reference: 108642 MDL No.: MFCD00800594
Formule: C₅H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800594
CAS nummer: 931-03-3