(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24678.22
B24678.06
B24678.14
B24678.22EA
580
EUR
B24678.22
B24678.06
B24678.14
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4042-36-8
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 82133
Formule:
C₅H₇NO₃ Smeltpunt: 158…160 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066212 CAS nummer: 4042-36-8 EINECS: 223-735-0 |