Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 94-05-3
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 47-52°
Boiling Point: 190-191°/30mm
Beilstein Reference: 878814
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00009136
Formule:
C₈H₁₁NO₃ Kookpunt: 190…191 °C (30 mmHg) Smeltpunt: 47…52 °C Vlampunt: 130 °C (266 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009136 CAS nummer: 94-05-3 EINECS: 202-299-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |