1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01301.18
L01301.30
L01301.18EA
26.6
EUR
L01301.18
L01301.30
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
Purity: 98+%
CAS No.: 18297-63-7
Molecular Formula: C7H20N2OSi2
Formula Weight: 204.42
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1937452
Formule:
C₇H₂₀N₂OSi₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008260 CAS nummer: 18297-63-7 EINECS: 242-177-9 |