3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17654.09 A17654.18 A17654.30
A17654.09EA 23.1 EUR
A17654.09 A17654.18 A17654.30
3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥97%
3,6-Dithia-1,8-octanediol
Purity: 97% CAS No.: 5244-34-8 Molecular Formula: HOCH2CH2SCH2CH2SCH2CH2OH Formula Weight: 182.31 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 170°/0.8mm MDL No.: MFCD00002911
Formule: C₆H₁₄O₂S₂
Kookpunt: 170 °C (0,8 mmHg)
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002911
CAS nummer: 5244-34-8
EINECS: 226-045-8