4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3) ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L01473.14
L01473.22
L01473.14EA
44.8
EUR
L01473.14
L01473.22
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3) ≥99%
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
Purity: 99%
CAS No.: 101-55-3
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₉BrO Kookpunt: 304…305 °C Smeltpunt: 17…18 °C Dichtheid: 1,420 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000094 CAS nummer: 101-55-3 EINECS: 202-952-4 UN: 3082 ADR: 9,III |