4-(Allyloxy)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13773.09 A13773.18
A13773.09EA 51.2 EUR
A13773.09 A13773.18
4-(Allyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 40663-68-1 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5695 Boiling Point: 150-152°/18mm Beilstein Reference: 2206924 MDL No.: MFCD00014133
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Kookpunt: 150…152 °C (18 mmHg)
Dichtheid: 1.058
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014133
CAS nummer: 40663-68-1
EINECS: 255-027-2