4-Phenylazophenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Phenyldiazenyl)phenol
417360250 417361000
ACRO417360250EA 47.3 EUR
ACRO417360250 ACRO417361000
4-Phenylazophenol 97%
4-Phenylazophenol
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198.23 g/mol
Smeltpunt: 150…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002330
CAS nummer: 1689-82-3
EINECS: 216-880-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %