2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
L17958.03
L17958.06
L17958.03EA
33.9
EUR
L17958.03
L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 374538-03-1
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 8313459
Formule:
C₈H₉BO₄ Smeltpunt: 68…70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179452 CAS nummer: 374538-03-1 |