4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27627.03 H27627.06
H27627.03EA 71.2 EUR
H27627.03 H27627.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 99768-12-4 Molecular Formula: C8H9BO4 Formula Weight: 179.97 Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD01632203
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 220…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632203
CAS nummer: 99768-12-4