2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H53518.03
H53518.06
H53518.03EA
55.5
EUR
H53518.03
H53518.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 474024-36-7
Molecular Formula: C9H5BrF3N
Formula Weight: 264.04
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 265-266°
MDL No.: MFCD03094308
Formule:
C₉H₅BrF₃N Kookpunt: 265…266 °C Dichtheid: 1,626 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094308 CAS nummer: 474024-36-7 |