4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14716.14 A14716.22
A14716.14EA 48.2 EUR
A14716.14 A14716.22
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2426-87-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 213-215°/3.5mm MDL No.: MFCD00003365
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Kookpunt: 213…215 °C (3,5 mmHg)
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003365
CAS nummer: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0