2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27103.03
H27103.06
H27103.03EA
62.1
EUR
H27103.03
H27103.06
2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
2-Iodo-5-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 28080-54-8
Molecular Formula: C5H3IN2O2
Formula Weight: 249.98
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD05863241
Formule:
C₅H₃IN₂O₂ Smeltpunt: 163…168 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05863241 CAS nummer: 28080-54-8 |