Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
214300100
214300500
ACRO214300100EA
49.6
EUR
ACRO214300100
ACRO214300500
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate 99%
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Formule:
C₆H₇NO₂S Kookpunt: 100…102 °C (,1 mmHg) Smeltpunt: 66…67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009765 CAS nummer: 22288-78-4 EINECS: 244-895-8 |
Specification Test Results
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 66 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |