(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H31133.06 H31133.14 H31133.22
H31133.06EA 47.3 EUR
H31133.06 H31133.14 H31133.22
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Formule: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Smeltpunt: 305 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069372
CAS nummer: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1