2-Thienylacetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
A10394.14 A10394.22 A10394.36
A10394.14EA 49.9 EUR
A10394.14 A10394.22 A10394.36
2-Thienylacetic acid ≥98%
2-Thienylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1918-77-0 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 160°/22mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005458
Formule: C₆H₆O₂S
Kookpunt: 160 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005458
CAS nummer: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,III