Snelle blotbuffer, 10x
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
N789-4LEA 548 EUR
N789-Q-100ML N789-4L N789-1L
Snelle blotbuffer, 10x
Buffers Buffers voor elektroforese Transferbuffers
Snelle blotbuffer is een eenvoudig ééncomponentsysteem voor snelle en efficiënte overdracht van eiwitten van SDS-PAGE-gels naar membranen voor Western blotting-toepassingen. De overdracht wordt voltooid in 10 of 20 minuten met behulp van een standaardapparaat voor respectievelijk semidry of nat overbrengen.
  • Maakt gebruik van standaard overdrachtapparatuur
  • Veilige samenstelling
  • Overdracht naar PVDF en nitrocellulose vanaf meerdere soorten gels
Snelle blotbuffer heeft een methanolvrije, ongevaarlijke samenstelling die compatibel is met PVDF en nitrocellulose membranen. De overdrachtefficiëntie is gelijk aan die bij gebruik van een Tris-Glycine-Methanol blotbuffer.