Rollerflessen, Nunc™ TufRol™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181702 141744 142720 142744 182702 182720 182744 183302 183902 184302 184344 184902 184920 184944
392-0335EA 182 EUR
392-0335 734-2923 734-2924 734-2925 392-0336 392-0337 392-0338 392-0339 392-0340 392-0341 392-0342 392-0343 392-0344 392-0345
Rollerflessen, Nunc™ TufRol™
Flessen Rolflessen
PS, steriel.
  • Het naadloze ontwerp uit één stuk verlaagt de mogelijkheid op lekken door een naad
  • Door de ondiepe en diepe inkepingen kunnen ze uitstekend handmatig en geautomatiseerd behandeld worden
  • Het gepatenteerde productieproces zorgt voor een betere schokbestendigheid
  • Model met verticaal uitgebreid oppervlak vereenvoudigt het leegmaken en verlaagt productretentie
Nunc™ TufRol™ werd ontwikkeld voor toepassingen zoals de productie op industriële schaal van vaccins, monoklonale antilichamen en biotherapeutische producten, waar betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van essentieel belang zijn.
Opgelet: De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904