Chemisch bestendige handschoenen, Showa 892
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
892-08 892-09 892-10 892-07 892-11
112-0176EA 283 EUR
112-0176 112-0177 112-0178 112-0175 112-0179
Chemisch bestendige handschoenen, Showa 892
Handschoenen
Deze handschoenen met rolranden en gladde afwerking zijn gemaakt van niet-ondersteunde Viton en een butylcoating. Ze beschermen de handen tegen een breed scala aan chemische gevaren.
  • Ondoordringbaar voor het werken in vochtige of vettige omgevingen, bijvoorbeeld in de petrochemische industrie
  • Dunne, lichte handschoen die aanvoelt als een "tweede huid"
  • Boord voorkomt dat er vuil in de handschoen komt en beschermt de pols
Certificaten: EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III