VWR®, Agarose I™
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0710-100GEA 321 EUR
0710-100G 0710-25G 0710-500G K857-100TABS 0710-250G
VWR®, Agarose I™
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Agarose I™ is een standaard smeltende/gelerende agarose, geschikt voor routinematige analytische/preparatieve nucleïnezuurtoepassingen (250 bp tot 22 kb).
  • Universele, zeer zuivere agarose
  • Uitzonderlijke bandresolutie en helderheid
  • Nuclease- en proteasevrij
Agarose I™ heeft een lage EEO (elektro-endosmose) voor kortere elektroforetische runs zonder dat dit ten koste gaat van de resolutie. Agarose I™ is uitstekend geschikt voor blottingtechnieken en algemene manipulaties.