5-Bromo-1,4-benzodioxane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
H27709.MD
H27709.03
H27709.MDEA
71.2
EUR
H27709.MD
H27709.03
5-Bromo-1,4-benzodioxane 95%
5-Bromo-1,4-benzodioxane
Purity: 95%
CAS No.: 58328-39-5
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Refractive Index: 1.5955
Formule:
C₈H₇BrO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095029 CAS nummer: 58328-39-5 |