Ampicillin sodium salt
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A6352.0025 A6352.0250
A6352.0025EA 126 EUR
A6352.0025 A6352.0250
Ampicillin sodium salt
Ampicillin sodium salt
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064313
CAS nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1