Ampicillin sodium salt
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
13399.01
13399.02
13399.03
SERA13399.01EA
43
EUR
SERA13399.01
SERA13399.02
SERA13399.03
Ampicillin sodium salt
Ampicillin sodium salt
Formule:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00064313 CAS nummer: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 |