Tetracycline hydrochloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0237.1 0237.2 0237.3
ROTH0237.1EA 0 EUR
ROTH0237.1 ROTH0237.2 ROTH0237.3
Tetracycline hydrochloride
Tetracycline hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078142
CAS nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8