Tetracycline hydrochloride
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
35866.01 35866.02
SERA35866.01EA 21 EUR
SERA35866.01 SERA35866.02
Tetracycline hydrochloride
Tetracycline hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078142
CAS nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8