VWR®, Onderhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-1898EA 26.9 EUR
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, Onderhandschoenen
Handschoenen
Deze duurzame en herbruikbare handschoenvoeringen zijn gemaakt van 100% nylon. Ze voldoen aan strenge cleanroomvereisten en kunnen in feite als kledinghandschoen worden gebruikt. Pluisarm.
  • Vermindert transpiratie en houdt vocht tegen tijdens langdurig gebruik
  • Voorkomt huidirritatie zonder dat de gevoeligheid van de tastzin wordt verminderd
  • Beperkt slijtage en zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen, conserveert bronnen
  • Vooraf gewassen, krimpt niet tijdens het wassen
Basisgewicht: 21,5 g/paar ±10%
Dikte: 2 mm ±10%
Oppervlakte weerstand: 1×10⁹ ±10% ohms/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.