Chemisch bestendige overalls, KLEENGUARD* A71
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
96760 96770 96790 96800 96780
113-6390EA 295 EUR
113-6390 113-6391 113-6393 113-6394 113-6392
Chemisch bestendige overalls, KLEENGUARD* A71
Wegwerpkleding
Deze overalls voor eenmalig gebruik vervaardigd uit gelamineerde folie en een non-woven stof bieden bescherming tegen hogedrukwaterstralen, anorganische zuren en basen en een aantal organische chemicaliën. De non-woven stof is antistatisch en siliconenvrij, wat belangrijk is bij werk met verf of gevoelige oppervlakken.
  • Weinig pluisvorming en siliconenvrij voor kritische omgevingen
  • Gestikte en getapete naden zorgen voor grote sterkte en afschermingseigenschappen om bestand te zijn tegen hogedrukwaterstralen
  • Met capuchon en ritssluiting met flap
Kleur: Geel
Certificaten: Type 3/4/5, EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2; Cat. III)