Cleanroom doekjes, vooraf bevochtigd, AlphaSat® met Vectra® Alpha® 10
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX8410INT TX8410 TX8410_U
TEXWTX8410INTEA 34.7 EUR
TEXWTX8410INT 115-0596 TEXWTX8410_U
Cleanroom doekjes, vooraf bevochtigd, AlphaSat® met Vectra® Alpha® 10
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Dit ultraschone Alpha® 10-doekje (afgedichte rand,100% polyester) is vooraf bevochtigd met 100% isopropylalcohol (IPA) van semiconductorkwaliteit. Met vier afgedichte randen en ultralage deeltjesafgifte, de wipe biedt maximale prestaties in kritieke omgevingen.
  • Vermindert contaminatie en zorgt ervoor dat men minder moet werken met solventen in bulk en vereenvoudigt het werken met spuitbussen
  • Uitstekende werking beschermt tegen schuring bij rigoureus gebruik
  • Verpakt in gemakkelijk te gebruiken hersluitbare zakken met schuifsluiting, verpakking voldoet aan
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Alpha® 10
Environmentally Preferable
Gewicht 125 g/m²
Absorptievermogen 280 ml/m²
Absorptievermogen, snelheid 0,5 s
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van gedeïoniseerd water 0,02 g/m²
Extraheerbare stoffen - bij gebruik van isopropylalcohol 0,06 g/m²
Deeltjesvorming (>=0,5 µm) 9,0 × 10⁶/m²
Ionen - chloride 0,05 ppm
Ionen - natrium 0,25 ppm