Veiligheidshelmen, 1100
Leverancier: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S01EYC S01EBRC S01EYRC S01BA S01WA S01YA S01CBC
111-0854EA 0 EUR
111-0854 111-1675 CENUS01EYRC 111-1502 111-1512 111-1513 111-1616
Veiligheidshelmen, 1100
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
Veiligheidshelm met helmschaal van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE). Voor gebruik in de bouw en industrie.
  • Met zespunts binnenwerk van LDPE
  • Oorbescherming, gelaatsscherm en kinriem beschikbaar als toebehoren
Afmeting: 510 - 630 mm
Gewicht: 375 g
EN 397, 440 V, –10 °C, lateral deformation (LD), molten metal (MM)
Certificaten: EN 397, 440 V, -10 °C, laterale vervorming (LD), gesmolten metaal (mm)