Eco 1125 veiligheidshelmen
Leverancier: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S03EWF S03EGF S03EHVOA S03EHVYA S03EOA S03EOF S03ERA S03EWA S03EBA S03EYF S03ERF S03EGA S03EBF S03BA S03GA S03OA S03RA S03WA S03YA
111-1520EA 13.53 EUR
111-1520 111-1515 111-1516 111-1517 111-1297 111-1518 111-1298 111-1299 111-1294 111-1521 111-1519 111-1295 111-1514 111-1260 111-1301 111-1303 111-1304 111-1305 111-1306
Eco 1125 veiligheidshelmen
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
Schokbestendige veiligheidshelm met helmschaal van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE). Geschikt voor de bouwindustrie.
  • Met zespunts binnenwerk van teryleen
  • Zweetband aan voorzijde van geborsteld nylon
  • Oorbescherming, gelaatsscherm en kinriem beschikbaar als toebehoren
Afmeting: 510 tot 630 mm.
Gewicht: 365 g.
EN 397 (unvented version); Electrical Resistance and Molten Metal applicable to unvented shells only.
Certificaten: EN 397 (niet-geventlieerde versie); elektrische weerstand en gesmolten metalen alleen van toepassing op dichte schalen.