Lashelm, Speedglas™ 9100
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Speedglas®
111-1632EA 865 EUR
111-1632
Lashelm, Speedglas™ 9100
Gelaatsschermen
Dit lasschild beschermt ogen en gezicht tegen straling, hitte en vonken en zorgt voor een nauwkeurig zicht op het werk. De automatisch donkerkleurende laslens 9100XX is voorzien van geavanceerde TST (TIG Sensor Technology) die een boog kan detecteren tot een toonaangevende 1 ampère. Het hoofdharnas biedt meerdere verstelcombinaties, zodat gebruikers de helm kunnen afstemmen op hun persoonlijke voorkeuren en comfortinstelling. Geoptimaliseerd voor beklede elektrode, MIG, TIG met snij-, slijp-, tack-, verborgen boog- en buiteninstellingen.
  • Laslens 9100XX met superieure optische prestaties voor continu kijkcomfort
  • Uitlaatopeningen om te helpen bij het verwijderen van uitgeademde lucht; vermindert de kans op een beslagen laslens
  • Verhoogde dekking voor oren en zijkant van de nek
  • Zijramen: Schaduw 5 vensters die het gezichtsveld verbreden
  • Vergrootglashouder zorgt voor een nauwkeurige plaatsing van de lens
  • Kenmerken van het hoofdharnas:
  • Hoofdharnas past op hoofdmaten van 500 tot 640 mm
  • Twee verstelbare kroonriemen verdelen het gewicht voor betere stabiliteit en balans
  • Soepele ratel voor nauwkeurig vastdraaien met draaibare, zelfinstellende rugriem
  • Soepele op- en neerwaartse draaibeweging kan worden "vergrendeld" in de bovenste positie - een lichte ruk laat de helm weer zakken
  • In de verhoogde positie is het 'hoge punt' van de Speedglas 9100-helm relatief lager dan bij andere hoofdharnasoplossingen, wat betekent dat hij dichter bij het hoofd zit en een superieure balans biedt
Certificaten: EN 175:B, EN 379, EN 166:BT