Elektrisch bestendige handschoenen, Electrosoft CL 0
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2091907/8 2091907/11
DALL2091907/8EA 0 EUR
DALL2091907/8 DALL2091907/11
Elektrisch bestendige handschoenen, Electrosoft CL 0
Handschoenen
Isolerende handschoenen uit natuurlatex voor elektriciteitswerkzaamheden met een maximale spanning van 1000 V.
  • Ergonomic shape and lightly powdered interior make the glove easy to slip on and off
  • Natural latex base offers high dielectric characteristics
  • Thickness ensures good dexterity while offering protection up to 1000 volts
Please note: Must be used with a leather overglove.
Thickness: 1 mm
Colour: Beige
EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III
Certificaten: EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III