Chemisch bestendige overalls, Botlek
Leverancier: SIOEN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5996/J40/L 5996/J40/M 5996/J40/1XL 5996/J40/2XL 5996/J40/3XL 5996/J40/S
113-5955EA 77.6 EUR
113-5955 113-5956 113-5952 113-5953 113-5954 113-7128
Chemisch bestendige overalls, Botlek
Werkkleding
Deze ongevoerde overall is gemaakt van Chemtex®, sterk dubbelzijdig polyester met PVC-coating. Dit materiaal biedt bescherming tegen verschillende soorten chemicaliën.
  • Water- en winddicht, scheurbestendig, extreem sterk
  • Naden gelast op hoge frequentie
  • Vaste capuchon, ritssluiting onder dubbele overslag met drukknopen
  • Raglanmouwen
Kleur: groen
Gewicht: 360 g/m²
EN 465, ENV 343 (3-1)
Certificaten: EN 14605:2005 + A1 : 2009 (Type 4), EN 343 (4-1-X), EN ISO 13688