Functionele t-shirts met lange mouwen, Match
Leverancier: FRISTADS KANSAS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1273539402XL 127353940L 127353940M 127353940S 127353940XL
113-6570EA 36.9 EUR
113-6570 113-6572 113-6573 113-6574 113-6575
Functionele t-shirts met lange mouwen, Match
Werkkleding
Functioneel t-shirt met lange mouwen vervaardigd uit 100% polyester. De onderste laag van de stof die het dichtste bij de huid zit, kanaliseert het zweet en het vocht weg van het lichaam en zorgt ervoor dat koude en regen niet kunnen doordringen. Dit principe houdt het lichaam warm en droog.
  • Grijze contrasterende naden
  • Vochttransporterend, transporteert zweet en houdt het lichaam droog
  • Perfect draagbaar als pyjama t-shirt
Gewicht: 160 g/m²