Veiligheidsharnas, Revolution Comfort R2
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1014237 1014236
113-1272EA 281.73 EUR
113-1272 139-0239
Veiligheidsharnas, Revolution Comfort R2
Valbescherming Valharnassen
Two-point safety harness for use with fall protection equipment and a suitable anchorage point. The webbing is made from DuraFlex®, a highly elastic stretch fabric. Thanks to its unique technology and versatility, the harness is ideally suited for scaffolding, steel and mast construction applications, as well as for general use and maintenance.
  • Veiligheidslus aan de achterkant (D-ring) en de voorkant (weefsellussen)
  • PivotLink-verbinding op taillehoogte voor een verhoogde mobiliteit en comfort dankzij optimale ergonomie bij het buigen en strekken
  • Makkelijk met één hand te verstellen dankzij nokgespen en harnasclips, automatische snelsluitingsmechanismen
  • ErgoArmor™-gepolsterde rugplaat voor toegevoegd comfort
  • Geïntegreerd accessoiresysteem: Zakken voor gereedschap en accessoires kunnen gemakkelijk bevestigd of verwijderd worden van het modulaire bevestigingssysteem
EN 361
Certificaten: EN 361