Veiligheidsbril, Fahrenheit™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FHEITAF TNWEAR FHEIT
MMMAFHEITAFEA 17.1 EUR
MMMAFHEITAF MMMATNWEAR MMMAFHEIT
Veiligheidsbril, Fahrenheit™
Ruimzichtbrillen
De 3M™ Fahrenheit™ veiligheidsbril heeft een montuur van zacht kristal en een breed steungebied rond het gezicht. Ze zijn ontworpen met een specifiek kanaal aan de zijkant van het montuur om plaats te bieden aan de pootjes van correctiebrillen.
  • Economisch assortiment veiligheidsbrillen met groot profiel, met voldoende ruimte om over de meeste correctiebrillen te passen
  • Polycarbonaat lenzen voor slagvastheid
  • 3M 1 BT lensmarkering
  • Indirecte ventilatie ter bescherming tegen vloeistofdruppels en grote stofdeeltjes
  • Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
Krijg comfortabele bescherming over de bovenkant van een correctiebril met de 3M™ Fahrenheit™ veiligheidsbril. Deze bril heeft een frame van zacht kristal met een breed steungebied rond het gezicht, ontworpen om het comfort te vergroten. Een specifiek kanaal aan de zijkant van het montuur helpt bij het plaatsen van de pootjes van correctiemonturen, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik met correctiebrillen.
Gewicht 68 g
Certificaten: EN 166.
Leveringsinformatie: Geleverd met etui van microvezel.